4-Acetyl-2-methylbenzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos:
4'-Cyano-3'-methylacetophenone, 2-Cyano-5-acetyltoluene
OR40110-1G
OR40110-5G
APOSOR40110-1GEA
522
EUR
APOSOR40110-1G
APOSOR40110-5G
4-Acetyl-2-methylbenzonitrile
4-Acetyl-2-methylbenzonitrile
Fórmula:
C₁₀H₉NO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD11845792 Número CAS: 1138444-80-0 |