Print…
3-Iodo-5-nitrobenzaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR401061-1G OR401061-250MG OR401061-5G
APOSOR401061-1GEA 87 EUR
APOSOR401061-1G APOSOR401061-250MG APOSOR401061-5G
3-Iodo-5-nitrobenzaldehyde 95%
3-Iodo-5-nitrobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄INO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18397941
Número CAS: 1261752-40-2