Print…
4-Hydroxy-3-(methoxycarbonyl)benzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Methyl 4-hydroxyisophthalate, Methyl 5-carboxy-2-hydroxybenzoate
OR40106-1G OR40106-250MG
APOSOR40106-1GEA 567 EUR
APOSOR40106-1G APOSOR40106-250MG
4-Hydroxy-3-(methoxycarbonyl)benzoic acid 95%
4-Hydroxy-3-(methoxycarbonyl)benzoic acid
Fórmula: C₉H₈O₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11869747
Número CAS: 41684-11-1