Print…
2-Iodo-3-nitrobenzyl alcohol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR401053-1G OR401053-250MG OR401053-5G
APOSOR401053-1GEA 522 EUR
APOSOR401053-1G APOSOR401053-250MG APOSOR401053-5G
2-Iodo-3-nitrobenzyl alcohol 95%
2-Iodo-3-nitrobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₆INO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18397984
Número CAS: 158616-08-1