Print…
2-Iodo-3-nitrobenzaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR401052-1G OR401052-250MG OR401052-5G
APOSOR401052-1GEA 387 EUR
APOSOR401052-1G APOSOR401052-250MG APOSOR401052-5G
2-Iodo-3-nitrobenzaldehyde 95%
2-Iodo-3-nitrobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄INO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18397935
Número CAS: 1261481-66-6