Print…
4-Iodo-2-methoxybenzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR401048-1G OR401048-250MG
APOSOR401048-1GEA 58 EUR
APOSOR401048-1G APOSOR401048-250MG
4-Iodo-2-methoxybenzyl alcohol
4-Iodo-2-methoxybenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₉IO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11044836
Número CAS: 210037-23-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III