Print…
3,4-Dimethoxyphenylacetylene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR40104-5G OR40104-1G
APOSOR40104-5GEA 0 EUR
APOSOR40104-5G APOSOR40104-1G
3,4-Dimethoxyphenylacetylene 98%
3,4-Dimethoxyphenylacetylene
Fórmula: C₁₀H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 130 °C (15 mm Hg)
Ponto de Fusão: 71…76 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03839986
Número CAS: 4302-52-7