Print…
3-Chloro-4-iodobenzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400985-100MG OR400985-1G OR400985-250MG
APOSOR400985-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR400985-100MG APOSOR400985-1G APOSOR400985-250MG
3-Chloro-4-iodobenzonitrile
3-Chloro-4-iodobenzonitrile
Fórmula: C₇H₃ClIN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18393347
Número CAS: 1261686-46-7