Print…
3-Chloro-4-iodobenzyl alcohol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400978-1G OR400978-250MG
APOSOR400978-1GEA 140 EUR
APOSOR400978-1G APOSOR400978-250MG
3-Chloro-4-iodobenzyl alcohol 95%
3-Chloro-4-iodobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₆ClIO
Peso Molecular: 268.479 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18393355
Número CAS: 166386-60-3