Print…
Methyl 2-chloro-5-methoxybenzoate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400977-1G OR400977-5G
APOSOR400977-1GEA 59.6 EUR
APOSOR400977-1G APOSOR400977-5G
Methyl 2-chloro-5-methoxybenzoate 98%
Methyl 2-chloro-5-methoxybenzoate
Fórmula: C₉H₉ClO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12913365
Número CAS: 54810-63-8