Print…
3-Chloro-4-iodobenzoic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400960-1G OR400960-5G OR400960-25G
APOSOR400960-1GEA 21.9 EUR
APOSOR400960-1G APOSOR400960-5G APOSOR400960-25G
3-Chloro-4-iodobenzoic acid 96%
3-Chloro-4-iodobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄ClIO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06637386
Número CAS: 58123-72-1