Print…
4-Chloro-3-methoxybenzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (4-Chloro-3-methoxyphenyl)methanol
OR400954-1G OR400954-5G
APOSOR400954-1GEA 89.9 EUR
APOSOR400954-1G APOSOR400954-5G
4-Chloro-3-methoxybenzyl alcohol
4-Chloro-3-methoxybenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₉ClO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15527076
Número CAS: 13726-17-5