Print…
Methyl 4-bromo-2-iodobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR400952-1G OR400952-5G OR400952-250MG
APOSOR400952-1GEA 184 EUR
APOSOR400952-1G APOSOR400952-5G APOSOR400952-250MG
Methyl 4-bromo-2-iodobenzoate
Methyl 4-bromo-2-iodobenzoate
Fórmula: C₈H₆BrIO₂
Ponto de Fusão: 50 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16877107
Número CAS: 1093418-75-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III