Print…
Methyl 2-bromo-4-iodobenzoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400949-1G OR400949-5G OR400949-25G
APOSOR400949-1GEA 21.9 EUR
APOSOR400949-1G APOSOR400949-5G APOSOR400949-25G
Methyl 2-bromo-4-iodobenzoate 95%
Methyl 2-bromo-4-iodobenzoate
Fórmula: C₈H₆BrIO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11870175
Número CAS: 1261588-35-5