Print…
4-Bromo-2-chloro-6-iodoanisole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400944-1G OR400944-250MG OR400944-5G
APOSOR400944-1GEA 0 EUR
APOSOR400944-1G APOSOR400944-250MG APOSOR400944-5G
4-Bromo-2-chloro-6-iodoanisole 95%
4-Bromo-2-chloro-6-iodoanisole
Fórmula: C₇H₅BrClIO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD31561245
Número CAS: 861083-70-7