Print…
Methyl 3-Bromo-5-(hydroxymethyl)benzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl 3-bromo-5-(hydroxymethyl)benzoate
OR400939-1G OR400939-250MG
APOSOR400939-1GEA 207 EUR
APOSOR400939-1G APOSOR400939-250MG
Methyl 3-Bromo-5-(hydroxymethyl)benzoate
Methyl 3-Bromo-5-(hydroxymethyl)benzoate
Fórmula: C₉H₉BrO₃
Peso Molecular: 245.07 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11040228
Número CAS: 307353-32-8