Print…
2'-Bromo-6'-chloroacetophenone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400923-1G OR400923-5G OR400923-25G
APOSOR400923-1GEA 72.5 EUR
APOSOR400923-1G APOSOR400923-5G APOSOR400923-25G
2'-Bromo-6'-chloroacetophenone 95%
2'-Bromo-6'-chloroacetophenone
Fórmula: C₈H₆BrClO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18390298
Número CAS: 1261438-38-3