Print…
2-Amino-6-bromo-3-iodophenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400890-1G OR400890-5G
APOSOR400890-1GEA 1510 EUR
APOSOR400890-1G APOSOR400890-5G
2-Amino-6-bromo-3-iodophenol
2-Amino-6-bromo-3-iodophenol
Fórmula: C₆H₅BrINO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD30730278
Número CAS: 2092616-33-4