Print…
6-Bromo-3-iodo-2-nitrophenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400888-250MG OR400888-1G
APOSOR400888-250MGEA 174 EUR
APOSOR400888-250MG APOSOR400888-1G
6-Bromo-3-iodo-2-nitrophenol
6-Bromo-3-iodo-2-nitrophenol
Fórmula: C₆H₃BrINO₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD30730276
Número CAS: 2090513-56-5