Print…
2-Methoxy-3-methylbenzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-Methoxy-3-methylphenyl)methanol
OR400884-1G OR400884-250MG OR400884-5G
APOSOR400884-1GEA 30.6 EUR
APOSOR400884-1G APOSOR400884-250MG APOSOR400884-5G
2-Methoxy-3-methylbenzyl alcohol
2-Methoxy-3-methylbenzyl alcohol
Fórmula: C₉H₁₂O₂
Peso Molecular: 152.19 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12031989
Número CAS: 74090-48-5