Print…
2-Methoxy-3-methylbenzaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400883-1G OR400883-5G OR400883-25G
APOSOR400883-1GEA 34.8 EUR
APOSOR400883-1G APOSOR400883-5G APOSOR400883-25G
2-Methoxy-3-methylbenzaldehyde 95%
2-Methoxy-3-methylbenzaldehyde
Fórmula: C₉H₁₀O₂
Ponto de Fusão: 44…46 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07783657
Número CAS: 67639-61-6