Print…
Methyl 2-methoxy-3-methylbenzoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400880-1G OR400880-5G OR400880-10G
APOSOR400880-1GEA 21.9 EUR
APOSOR400880-1G APOSOR400880-5G APOSOR400880-10G
Methyl 2-methoxy-3-methylbenzoate 95%
Methyl 2-methoxy-3-methylbenzoate
Fórmula: C₁₀H₁₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12025375
Número CAS: 52239-62-0