Print…
2-Methoxy-3-methylbenzyl bromide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400877-250MG OR400877-1G
APOSOR400877-250MGEA 267 EUR
APOSOR400877-250MG APOSOR400877-1G
2-Methoxy-3-methylbenzyl bromide
2-Methoxy-3-methylbenzyl bromide
Fórmula: C₉H₁₁BrO
Peso Molecular: 215.087 g/mol
Ponto de ebulição: 131…140 °C (21 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18398319
Número CAS: 122950-66-7