Print…
4-Bromo-3-methoxybenzenesulphonyl chloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Bromo-3-methoxybenzene-1-sulphonyl chloride
OR400875-1G OR400875-250MG OR400875-5G
APOSOR400875-1GEA 48 EUR
APOSOR400875-1G APOSOR400875-250MG APOSOR400875-5G
4-Bromo-3-methoxybenzenesulphonyl chloride 95%
4-Bromo-3-methoxybenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₆BrClO₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14702923
Número CAS: 1215295-91-2
UN: 1759
ADR: 8,III