Print…
5-Methylpyrazine-2-carboxaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Methylpyrazine-2-carbaldehyde, 2-Formyl-5-methylpyrazine, 2-Formyl-5-methyl-1,4-diazine
OR40083-1G OR40083-5G OR40083-25G
APOSOR40083-1GEA 53.8 EUR
APOSOR40083-1G APOSOR40083-5G APOSOR40083-25G
5-Methylpyrazine-2-carboxaldehyde 95%
5-Methylpyrazine-2-carboxaldehyde
Fórmula: C₆H₆N₂O
Ponto de ebulição: 38…40 °C (1 mm Hg)
Ponto de Fusão: 42278 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD10697792
Número CAS: 50866-30-3