Print…
3-Amino-5-chloropyrazine-2-carbonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR40081-1G OR40081-250MG
APOSOR40081-1GEA 420 EUR
APOSOR40081-1G APOSOR40081-250MG
3-Amino-5-chloropyrazine-2-carbonitrile 95%
3-Amino-5-chloropyrazine-2-carbonitrile
Fórmula: C₅H₃ClN₄
Ponto de Fusão: 194…196 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD10697779
Número CAS: 54632-11-0