Print…
2-Formylphenyl acetate, tech
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400800-10G OR400800-1G OR400800-5G
APOSOR400800-10GEA 662 EUR
APOSOR400800-10G APOSOR400800-1G APOSOR400800-5G
2-Formylphenyl acetate, tech
2-Formylphenyl acetate
Fórmula: C₉H₈O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00553742
Número CAS: 5663-67-2