Print…
2-Bromo-6-methoxypyrazine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-6-methoxy-1,4-diazine
OR40079-1G OR40079-250MG OR40079-5G
APOSOR40079-1GEA 163 EUR
APOSOR40079-1G APOSOR40079-250MG APOSOR40079-5G
2-Bromo-6-methoxypyrazine 97%
2-Bromo-6-methoxypyrazine
Fórmula: C₅H₅BrN₂O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD10688549
Número CAS: 91678-76-1