Print…
2-Bromo-5-formylbenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400784-1G OR400784-250MG OR400784-5G
APOSOR400784-1GEA 145 EUR
APOSOR400784-1G APOSOR400784-250MG APOSOR400784-5G
2-Bromo-5-formylbenzoic acid
2-Bromo-5-formylbenzoic acid
Fórmula: C₈H₅BrO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD26855793
Número CAS: 1289007-84-6