Print…
Methyl 4-bromo-2-formylbenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400781-1G OR400781-250MG OR400781-5G
APOSOR400781-1GEA 252 EUR
APOSOR400781-1G APOSOR400781-250MG APOSOR400781-5G
Methyl 4-bromo-2-formylbenzoate
Methyl 4-bromo-2-formylbenzoate
Fórmula: C₉H₇BrO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16036574
Número CAS: 1260795-42-3