Print…
3-Bromo-2-iodonitrobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-2-iodo-3-nitrobenzene
OR400777-1G OR400777-250MG OR400777-5G
APOSOR400777-1GEA 68.3 EUR
APOSOR400777-1G APOSOR400777-250MG APOSOR400777-5G
3-Bromo-2-iodonitrobenzene
3-Bromo-2-iodonitrobenzene
Fórmula: C₆H₃BrINO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16660176
Número CAS: 32337-96-5