Print…
4-Bromo-2-formylbenzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400770-1G OR400770-250MG OR400770-5G
APOSOR400770-1GEA 116 EUR
APOSOR400770-1G APOSOR400770-250MG APOSOR400770-5G
4-Bromo-2-formylbenzoic acid 95%
4-Bromo-2-formylbenzoic acid
Fórmula: C₈H₅BrO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11036374
Número CAS: 871502-87-3