Print…
2-Bromo-4-iodonitrobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400757-1G OR400757-250MG
APOSOR400757-1GEA 812 EUR
APOSOR400757-1G APOSOR400757-250MG
2-Bromo-4-iodonitrobenzene
2-Bromo-4-iodonitrobenzene
Fórmula: C₆H₃BrINO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18391757
Número CAS: 860603-83-4