Print…
Methyl 2-bromo-3-formylbenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400756-1G OR400756-250MG OR400756-5G
APOSOR400756-1GEA 580 EUR
APOSOR400756-1G APOSOR400756-250MG APOSOR400756-5G
Methyl 2-bromo-3-formylbenzoate
Methyl 2-bromo-3-formylbenzoate
Fórmula: C₉H₇BrO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11110489
Número CAS: 750585-94-5