Print…
2-Bromo-3-iodonitrobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400748-1G OR400748-5G
APOSOR400748-1GEA 172 EUR
APOSOR400748-1G APOSOR400748-5G
2-Bromo-3-iodonitrobenzene
2-Bromo-3-iodonitrobenzene
Fórmula: C₆H₃BrINO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18391756
Número CAS: 32337-95-4