Print…
3-Bromo-2-iodobenzaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400746-1G OR400746-250MG OR400746-5G
APOSOR400746-1GEA 574 EUR
APOSOR400746-1G APOSOR400746-250MG APOSOR400746-5G
3-Bromo-2-iodobenzaldehyde 95%
3-Bromo-2-iodobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄BrIO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18391618
Número CAS: 1261860-40-5