Print…
2-Bromo-3-formylbenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400743-1G OR400743-250MG
APOSOR400743-1GEA 618 EUR
APOSOR400743-1G APOSOR400743-250MG
2-Bromo-3-formylbenzoic acid
2-Bromo-3-formylbenzoic acid
Fórmula: C₈H₅BrO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28357159
Número CAS: 1289208-00-9