Print…
4-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR400725-1G OR400725-5G
APOSOR400725-1GEA 226 EUR
APOSOR400725-1G APOSOR400725-5G
4-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
4-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₃BrClNO₄S
Peso Molecular: 300.514 g/mol
Ponto de Fusão: 95…97 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12068352
Número CAS: 89465-98-5
UN: 3261
ADR: 8 III