Print…
4-Amino-2-bromobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR400700-1G OR400700-250MG OR400700-5G
APOSOR400700-1GEA 0 EUR
APOSOR400700-1G APOSOR400700-250MG APOSOR400700-5G
4-Amino-2-bromobenzoic acid
4-Amino-2-bromobenzoic acid
Fórmula: C₇H₆BrNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01569396
Número CAS: 2486-52-4