Print…
5-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR400698-1G OR400698-5G
APOSOR400698-1GEA 289 EUR
APOSOR400698-1G APOSOR400698-5G
5-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
5-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₃BrClNO₄S
Peso Molecular: 300.514 g/mol
Ponto de Fusão: 86…88 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12912807
Número CAS: 1193388-84-9
UN: 3261
ADR: 8 III