Print…
4-Methoxy-1H-benzimidazole 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Methoxy-1H-benzo[d]imidazole
OR400694-250MG OR400694-1G
APOSOR400694-250MGEA 27.7 EUR
APOSOR400694-250MG APOSOR400694-1G
4-Methoxy-1H-benzimidazole 95+%
4-Methoxy-1H-benzimidazole
Fórmula: C₈H₈N₂O
Peso Molecular: 148.162 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08729266
Número CAS: 27080-53-1