Print…
3-Bromo-5-nitrobenzenesulphonyl chloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR400678-1G OR400678-250MG OR400678-5G
APOSOR400678-1GEA 0 EUR
APOSOR400678-1G APOSOR400678-250MG APOSOR400678-5G
3-Bromo-5-nitrobenzenesulphonyl chloride 95%
3-Bromo-5-nitrobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₃BrClNO₄S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16679614
Número CAS: 1211517-87-1