Print…
2-Bromo-4-iodo-6-nitrophenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400673-1G OR400673-250MG
APOSOR400673-1GEA 464 EUR
APOSOR400673-1G APOSOR400673-250MG
2-Bromo-4-iodo-6-nitrophenol
2-Bromo-4-iodo-6-nitrophenol
Fórmula: C₆H₃BrINO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28515358
Número CAS: 1936643-46-7