Print…
4’-Bromo-3’-methylacetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(4-Bromo-3-methylphenyl)ethanone
OR400663-1G OR400663-5G
APOSOR400663-1GEA 26.1 EUR
APOSOR400663-1G APOSOR400663-5G
4’-Bromo-3’-methylacetophenone
4’-Bromo-3’-methylacetophenone
Fórmula: C₉H₉BrO
Ponto de Fusão: 31 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00045017
Número CAS: 37074-40-1