Print…
3'-Bromo-5'-methylacetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400653-1G OR400653-5G
APOSOR400653-1GEA 0 EUR
APOSOR400653-1G APOSOR400653-5G
3'-Bromo-5'-methylacetophenone
3'-Bromo-5'-methylacetophenone
Fórmula: C₉H₉BrO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18905445
Número CAS: 1379325-64-0