Print…
2-Amino-5-bromo-3-chlorobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400652-1G OR400652-250MG
APOSOR400652-1GEA 156 EUR
APOSOR400652-1G APOSOR400652-250MG
2-Amino-5-bromo-3-chlorobenzoic acid
2-Amino-5-bromo-3-chlorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₅BrClNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00839522
Número CAS: 58026-21-4