Print…
4-Iodo-3-methoxybenzyl alcohol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400639-1G OR400639-250MG
APOSOR400639-1GEA 406 EUR
APOSOR400639-1G APOSOR400639-250MG
4-Iodo-3-methoxybenzyl alcohol 95%
4-Iodo-3-methoxybenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₉IO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09909621
Número CAS: 244257-61-2