Print…
5-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (5-Bromo-2-nitrophenyl)methanol
OR400635-1G OR400635-5G OR400635-25G
APOSOR400635-1GEA 21.9 EUR
APOSOR400635-1G APOSOR400635-5G APOSOR400635-25G
5-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol
5-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₆BrNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11848688
Número CAS: 1241894-37-0