Print…
4-Bromo-2-iodo-6-nitrophenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400632-1G OR400632-250MG OR400632-5G
APOSOR400632-1GEA 313 EUR
APOSOR400632-1G APOSOR400632-250MG APOSOR400632-5G
4-Bromo-2-iodo-6-nitrophenol
4-Bromo-2-iodo-6-nitrophenol
Fórmula: C₆H₃BrINO₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD28397822
Número CAS: 58349-02-3