Print…
5-Bromo-2-nitrobenzyl bromide
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Bromo-2-(bromomethyl)-1-nitrobenzene
OR400606-1G OR400606-250MG OR400606-5G
APOSOR400606-1GEA 81.2 EUR
APOSOR400606-1G APOSOR400606-250MG APOSOR400606-5G
5-Bromo-2-nitrobenzyl bromide
5-Bromo-2-nitrobenzyl bromide
Fórmula: C₇H₅Br₂NO₂
Peso Molecular: 294.928 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11848689
Número CAS: 35287-42-4
UN: 3261
ADR: 8 III